Få mere at vide
1,4-benzodioxane-6-boronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10766915
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10766915 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10766915 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00011DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Benzodioxane-6-boronic acid, pinacol ester
CAS 517874-21-4
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Molekylær formel C14H19BO4
MDL nummer MFCD05663890
Mængde 1 g
Synonym 2-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,4-benzodioxane-6-boronic acid, pinacol ester, 2-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,4-benzodioxane-6-boronic acid pinacol ester, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,4-benzodioxane, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydrobenzo-1,4-dioxoline, amtb908, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-boronic acid, pinacol ester, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl boronic acid pinacol ester, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine
InChI nøgle WIIBAHCYWOUFRM-UHFFFAOYSA-N
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)OCCO3
IUPAC navn 2-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Molekylvægt (g/mol) 262.112
PubChem CID 2760592
Formel vægt 262.11
Procent renhed 97%