Få mere at vide
1,4-Benzodioxan-6-yl methyl ketone, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10299823 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10299823 50 g Glass bottle 50g
10205900 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10299823 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 176750500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 2879-20-1
Molekylær formel C10H10O3
Molekylvægt (g/mol) 178.19
MDL nummer MFCD00006823
InChI nøgle HGVWMTAIIYNQSI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76143
IUPAC navn 1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethanone
SMIL CC(=O)C1=CC=C2OCCOC2=C1
Spécification
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Benzodioxan-6-yl methyl ketone
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 81°C to 85°C
Farve Blue to White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Mængde 50 g
Synonym 6-acetyl-1,4-benzodioxane, 1-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl ethanone, 1,4-benzodioxan-6-yl methyl ketone, 1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl ethanone, 1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl ethan-1-one, 6-acetyl-1,4-benzodioxan, ethanone, 1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl, ethanone,1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl, 1-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl ethan-1-one, 6-acetyl-2h,3h-benzo e 1,4-dioxin
Formel vægt 178.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Fine Crystalline Needles
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.