Få mere at vide
1,4-Benzodioxan-6-yl methyl ketone, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10205900 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10205900 10 g Glass bottle 10g
10299823 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10205900 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 176750100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Chemical Identifiers
CAS 2879-20-1
Molekylær formel C10H10O3
Molekylvægt (g/mol) 178.19
MDL nummer MFCD00006823
InChI nøgle HGVWMTAIIYNQSI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76143
IUPAC navn 1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethanone
SMIL CC(=O)C1=CC=C2OCCOC2=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Benzodioxan-6-yl methyl ketone
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 81°C to 85°C
Farve Blue to White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Mængde 10 g
Synonym 6-acetyl-1,4-benzodioxane, 1-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl ethanone, 1,4-benzodioxan-6-yl methyl ketone, 1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl ethanone, 1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl ethan-1-one, 6-acetyl-1,4-benzodioxan, ethanone, 1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl, ethanone,1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl, 1-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl ethan-1-one, 6-acetyl-2h,3h-benzo e 1,4-dioxin
Formel vægt 178.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Fine Crystalline Needles