Få mere at vide
1,4-benzodioxan-6-carboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10633995 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10633995 5 g Glasflaske 5g
10103404 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10633995 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398210050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 29668-44-8
Molekylær formel C9H8O3
Molekylvægt (g/mol) 164.16
MDL nummer MFCD00010092
InChI nøgle CWKXDPPQCVWXAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzodioxan-6-carboxaldehyde, 1,4-benzodioxan-6-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde, 3,4-ethylenedioxybenzaldehyde, 1,4-benzodioxin-6-carboxaldehyde, 2,3-dihydro, 7-formyl-1,4-benzodioxane, 1,4-benzodioxane-6-aldehyde, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carbaldehyde
PubChem CID 248127
IUPAC navn 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-carbaldehyd
SMIL C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Benzodioxan-6-carboxaldehyde
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 52,0 °C til 53,0 °C
Farve Beige-gul
Kogepunkt 105 °C (20,0 hPa)
Flammepunkt 110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 164.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Chunks and/or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Benzodioxan-6-carboxaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.