Få mere at vide
1,4-Benzodioxan-6-amin, 99%
Artikelnummer. 10606772 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10606772 50 g Glasflaske 50g
10281542 5 g Glasflaske 5g
10493245 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10606772 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 185780500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 22013-33-8 | C8H9NO2 | 151,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22013-33-8
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.17
MDL nummer MFCD00006824
InChI nøgle BZKOZYWGZKRTIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzodioxan-6-amine, 3,4-ethylenedioxyaniline, 6-amino-1,4-benzodioxane, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-amine, 6-amino-1,4-benzodioxan, 1,4-benzodioxan-6-ylamine, 1,4-benzodioxin-6-amine, 2,3-dihydro, 3,4-ethylenedioxy aniline, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-6-ylamine, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-amin
PubChem CID 89148
IUPAC navn 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-amin
SMIL NC1=CC=C2OCCOC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Benzodioxan-6-amine
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Brun til sort
Tæthed 1.2300g/mL
Flammepunkt 120 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5977 til 1,5997
Mængde 50 g
Specifik vægtfylde 1.23
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i mange organiske opløsningsmidler
Formel vægt 151.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Viskøs væske efter smeltning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Benzodioxan-6-amine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.