Få mere at vide
1,4-Benzodioxan-5-carboxylic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10776085 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10776085 1 g 1g
10504944 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10776085 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399610010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 4442-53-9
Molekylær formel C9H8O4
Molekylvægt (g/mol) 180.16
MDL nummer MFCD00239415
InChI nøgle VCLSWKVAHAJSFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzodioxan-5-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-carboxylic acid, 1,4-benzodioxane-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 2,3-ethylenedioxybenzoic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxane-5-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 1,4-benzodioxin-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxin-5-carboxylic acid
PubChem CID 78184
IUPAC navn 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxylic acid
SMIL C1COC2=C(C=CC=C2O1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Benzodioxan-5-carboxylic acid
Smeltepunkt 90°C to 94°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 180.16
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Benzodioxan-5-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.