Få mere at vide
1,4-Benzodioxan-5-amin, 95%
Artikelnummer. 10422750 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10422750 1 g Glasflaske 1g
10753132 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10422750 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429370010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 16081-45-1 | C8H9NO2 | 151,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16081-45-1
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.17
MDL nummer MFCD03695459
InChI nøgle DMLRSJNZORFCBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-1,4-benzodioxane, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-5-amine, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-5-ylamine, 2,3-ethylenedioxyaniline, 1,4-benzodioxin-5-amine,2,3-dihydro, 1,4-benzodioxan-5-amine, 5-amino-1,4-benzodioxan, 5-amino-1,4-dibenzodioxane, 1,4-benzodioxin-5-amine, 2,3-dihydro, 5-amino-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin
PubChem CID 11788387
IUPAC navn 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-amin
SMIL C1COC2=C(C=CC=C2O1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Benzodioxan-5-amine
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul til Amber
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 151.17
Procent renhed 95%
Fysisk form Perler
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Benzodioxan-5-amine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .