Få mere at vide
1,4-Benzodioxan-2-karbonitril, TRC
Product Code. 30342477
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
Product Code. Mængde
30342477 1 g
1 options
Product Code. 30342477 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB2035101G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,4-Benzodioxan-2-carbonitrile
CAS 1008-92-0
Molekylær formel C9H7NO2
Mængde 1 g
Synonym 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-carbonitrile, 2-Cyano-1,4-benzodioxan.
InChI formel InChI=1S/C9H7NO2/c10-5-7-6-11-8-3-1-2-4-9(8)12-7/h1-4,7H,6H2
SMIL N#CC1COc2ccccc2O1
IUPAC navn 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-3-karbonitril
Molekylvægt (g/mol) 161.16
Formel vægt 161.0477