Få mere at vide
1,4-Benzodioxan-2-karbonitril, TRC
Artikelnummer. 30335229
Skift visning
Mængde:
2 g
Artikelnummer. Mængde
30335229 2 g
1 options
Artikelnummer. 30335229 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2035102G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Benzodioxan-2-carbonitrile
CAS 1008-92-0
Molekylær formel C9H7NO2
Mængde 2 g
Synonym 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-carbonitrile, 2-Cyano-1,4-benzodioxan.
InChI formel InChI=1S/C9H7NO2/c10-5-7-6-11-8-3-1-2-4-9(8)12-7/h1-4,7H,6H2
SMIL N#CC1COc2ccccc2O1
IUPAC navn 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-3-karbonitril
Molekylvægt (g/mol) 161.16
Formel vægt 161.0477