Få mere at vide
1,4-Benzenedithiol, 97%
Beskrivelse
1,4-Benzendithiol bruges i enkeltmolekyleforbindelser i elektroniske enheder. Det bruges også til at behandle sølv nanopartikler og til fremstilling af guldelektroder. Det finder en anvendelse i nanomaterialesyntese og i selvsamlede monolag.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,4-Benzendithiol bruges i enkeltmolekyleforbindelser i elektroniske enheder. Det bruges også til at behandle sølv nanopartikler og til fremstilling af guldelektroder. Det finder en anvendelse i nanomaterialesyntese og i selvsamlede monolag.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Benzenedithiol |
| Smeltepunkt | 95 °C til 99 °C |
| Lugt | Stank |
| Mængde | 250 mg |
| FN nummer | UN3335 |
| Beilstein | 1680022 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 142.24 |
| Procent renhed | 97% |