Få mere at vide
1,4-benzendimethanthiol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17291316 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17291316 5 g
17281316 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17291316 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 467610050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 105-09-9 | C8H10S2 | 170.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-09-9
Molekylær formel C8H10S2
Molekylvægt (g/mol) 170.29
InChI nøgle IYPNRTQAOXLCQW-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn [4-(sulfanylmethyl)phenyl]methanthiol
SMIL SCC1=CC=C(CS)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Benzenedimethanethiol
Smeltepunkt 45,0 °C til 46,0 °C
Kogepunkt 156,0 °C (16,0 hPa)
Mængde 5 g
Formel vægt 170.3