Få mere at vide
1,4-benzendimethanthiol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17281316 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17281316 1 g
17291316 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17281316 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 467610010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 105-09-9 | C8H10S2 | 170.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-09-9
Molekylær formel C8H10S2
Molekylvægt (g/mol) 170.29
InChI nøgle IYPNRTQAOXLCQW-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn [4-(sulfanylmethyl)phenyl]methanthiol
SMIL SCC1=CC=C(CS)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Benzenedimethanethiol
Smeltepunkt 45,0 °C til 46,0 °C
Kogepunkt 156,0 °C (16,0 hPa)
Mængde 1 g
Formel vægt 170.3
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Benzenedimethanethiol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Benzenedimethanethiol