Få mere at vide
1,4-benzendicarboxylsyre dimethylester, TRC
Artikelnummer. 30343991
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30343991 1 g
1 options
Artikelnummer. 30343991 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1853251G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terephthalic acid-bis-methyl ester
CAS 120-61-6
Molekylær formel C10 H10 O4
Mængde 1 g
Synonym 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester (9CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6CI,7CI,8CI), DMT, Dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-phthalate, Dimethyl terephthalate, Methyl 4-(carbomethoxy)benzoate, Methyl p-(methoxycarbonyl)benzoate, NSC 3503
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
SMIL COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
IUPAC navn dimethylbenzen-1,4-dicarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 194.18
Formel vægt 194.0579