Få mere at vide
1,4-Benzendiboronsyre, 96%
Artikelnummer. 11471047
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11471047 1 g 1g
11481047 5 g 5g
11491047 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11471047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24064.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4612-26-4 | C6H8B2O4 | 165,746 g/mol
Det bruges til palladiumkatalyseret sekventiel alkenylering og konjugatadditionsreaktioner, scholl-cykliseringer, Suzuki-Miyaura krydskoblingsreaktioner. Det bruges også til fremstilling af indolizinderivater som OLED'er, i organiske tyndfilmstransistorer, fluorescens og opløsnings-forarbejdelige koordinationspolymerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges til palladiumkatalyseret sekventiel alkenylering og konjugatadditionsreaktioner, scholl-cykliseringer, Suzuki-Miyaura krydskoblingsreaktioner. Det bruges også til fremstilling af indolizinderivater som OLED'er, i organiske tyndfilmstransistorer, fluorescens og opløsnings-forarbejdelige koordinationspolymerer.
Opløselighed
Opløseligt i vand 2,5%.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4612-26-4
Molekylær formel C6H8B2O4
Molekylvægt (g/mol) 165.746
MDL nummer MFCD00236018
InChI nøgle BODYVHJTUHHINQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzenediboronic acid, 1,4-phenylenediboronic acid, 1,4-phenylenebisboronic acid, benzene-1,4-diboronic acid, 4-boronophenyl boronic acid, p-benzenediboronic acid, p-phenylenediboronic acid, 1,4-phenylenebis boronic acid, 1,4 phenyl diboronic acid, boronic acid, 1,4-phenylenebis
PubChem CID 230478
IUPAC navn (4-borophenyl)boronsyre
SMIL B(C1=CC=C(C=C1)B(O)O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Benzenediboronic acid
Smeltepunkt >300°C
Mængde 1 g
Beilstein 2836921
Opløselighedsinformation Soluble in water 2.5%.
Formel vægt 165.75
Procent renhed 96%