Få mere at vide
1,4-benzendiacrylsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478789
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 15478789
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L01141.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16323-43-6
Molekylær formel C12H10O4
Molekylvægt (g/mol) 218.208
MDL nummer MFCD00002698
InChI nøgle AAFXQFIGKBLKMC-KQQUZDAGSA-N
Synonym 1,4-benzenediacrylic acid, 1,4-phenylenediacrylic acid, p-phenylenediacrylic acid, p-benzenediacrylic acid, unii-0f7e4o8q8y, 3,3'-1,4-phenylene bis-2-propenoic acid, 3,3'-p-phenylene diacrylic acid, 2e-3-4-1e-2-carboxyeth-1-en-1-yl phenyl prop-2-enoic acid, 2'e-3,3'-benzene-1,4-diylbisprop-2-enoic acid, 3,3'-benzene-1,4-diylbisprop-2-enoic acid
PubChem CID 759280
IUPAC navn (E)-3-[4-[(E)-2-carboxyethenyl]phenyl]prop-2-ensyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)C=CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Benzenediacrylic acid
Smeltepunkt >300°C
Mængde 25 g
Beilstein 2579464
Formel vægt 218.21
Procent renhed 98%