Få mere at vide
1,4-benzendiacrylsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Benzenediacrylic acid |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2579464 |
| Formel vægt | 218.21 |
| Procent renhed | 98% |