Få mere at vide
1,4-Anthraquinone, 94%
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Beskrivelse
1,4-Anthraquinon anvendes til fremstilling af 1-methyl-1,4,4a,12a-tetrahydronaphthacen-5,12-dion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,4-Anthraquinon anvendes til fremstilling af 1-methyl
-1,4,4a,12a-tetrahydronaphthacen-5,12-dion.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
-1,4,4a,12a-tetrahydronaphthacen-5,12-dion.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Anthraquinone |
| Smeltepunkt | ∽218°C (decomposition) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1871197 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 208.22 |
| Procent renhed | 94% |