Få mere at vide
1,4-Anthraquinone, 94%
Artikelnummer. 11340114
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11340114 25 g 25g
11330114 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11340114 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00573.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 635-12-1 | C14H8O2 | 208.216 g/mol
1,4-Anthraquinon anvendes til fremstilling af 1-methyl-1,4,4a,12a-tetrahydronaphthacen-5,12-dion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,4-Anthraquinon anvendes til fremstilling af 1-methyl
-1,4,4a,12a-tetrahydronaphthacen-5,12-dion.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 635-12-1
Molekylær formel C14H8O2
Molekylvægt (g/mol) 208.216
MDL nummer MFCD00013724
InChI nøgle LSOTZYUVGZKSHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-anthraquinone, 1,4-anthracenedione, 1,4-dioxoanthracene, 1,4-anthracenequinone, acmc-1b3md, 1,4-dihydroanthracene-1,4-dione
PubChem CID 69457
IUPAC navn anthracen-1,4-dion
SMIL C1=CC=C2C=C3C(=O)C=CC(=O)C3=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Anthraquinone
Smeltepunkt ∽218°C (decomposition)
Mængde 25 g
Beilstein 1871197
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 208.22
Procent renhed 94%