Få mere at vide
1,4-Anhydro-D-xylitol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Anhydro-D-xylitol |
| CAS | 53448-53-6 |
| Molekylær formel | C5 H10 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O4/c6-1-4-5(8)3(7)2-9-4/h3-8H,1-2H2/t3-,4+,5+/m0/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC navn | (2R,3R,4S)-2-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.13 |
| Formel vægt | 134.0579 |