Få mere at vide
1,4-Anhydro-D-sorbitol, TRC
Artikelnummer. 18050620
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18050620 5 g
18083700 1 g
18010620 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18050620 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6555255G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27299-12-3
Molekylær formel C6 H12 O5
Molekylvægt (g/mol) 164.16
Synonym 1,4-Anhydro-D-glucitol, Arlitan (6CI), Glucitol, 1,4-anhydro-, D- (8CI), 1,4-Anhydro-D-glucitol, 1,4-Anhydro-D-sorbitol, 1,4-Anhydroglucitol, 1,4-Sorbitan
IUPAC navn (2R,3R,4S)-2-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]oxolane-3,4-diol
SMIL OC[C@@H](O)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Sorbitan
Mængde 5 g
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C6H12O5/c7-1-3(8)6-5(10)4(9)2-11-6/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Formel vægt 164.0685
Procent renhed >95%