Få mere at vide
1,4-Anhydro-D-mannitol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Anhydro-D-mannitol |
| CAS | 7726-97-8 |
| Molekylær formel | C6 H12 O5 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | D-Mannitol, 1,4-anhydro-, Mannitol, 1,4-anhydro-, D- (8CI), 1,4-Anhydro-D-mannitol, (2R,3R,4R)-3,4-Dihydroxy-2-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]tetrahydrofuran |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O5/c7-1-3(8)6-5(10)4(9)2-11-6/h3-10H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@@H](O)[C@H]1OC[C@@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC navn | (2R,3R,4R)-2-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]oxolane-3,4-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.16 |
| Formel vægt | 164.0685 |