Få mere at vide
1-(4-Aminophenyl)-N-methylmethanesulfonamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30049661
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049661 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049661 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0310.120025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(4-Aminophenyl)-N-methylmethanesulfonamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-N-methyl-alpha-toluenesulfonamide
CAS 109903-35-7
Analyt- eller komponentnavne 4-Amino-N-methyl-alpha-toluenesulfonamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H12 N2 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenemethanesulfonamide, 4-amino-N-methyl-, 4-Amino-N-methylbenzenemethanesulfonamide, 1-(4-Aminophenyl)-N-methylmethanesulfonamide, 4-(((Methylamino)sulfonyl)methyl)aniline
InChI formel InChI=1S/C8H12N2O2S/c1-10-13(11,12)6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5,10H,6,9H2,1H3
SMIL CNS(=O)(=O)Cc1ccc(N)cc1
IUPAC navn 1-(4-aminophenyl)-N-methylmethanesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 200.26
Mængde 25 mg
Formel vægt 200.0619 g/mol