Få mere at vide
1-(4-Aminophenyl)-5,6-dihydro-3-(4-morpholinyl)-2(1H)-pyridinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Aminophenyl)-5,6-dihydro-3-(4-morpholinyl)-2(1H)-pyridinone |
| CAS | 1267610-26-3 |
| Molekylær formel | C15H19N3O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-(4-Aminophenyl)-5,6-dihydro-3-(4-morpholinyl)-2(1H)-pyridinone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19N3O2/c16-12-3-5-13(6-4-12)18-7-1-2-14(15(18)19)17-8-10-20-11-9-17/h2-6H,1,7-11,16H2 |
| SMIL | Nc1ccc(cc1)N2CCC=C(N3CCOCC3)C2=O |
| IUPAC navn | 1-(4-aminophenyl)-5-morpholin-4-yl-2,3-dihydropyridin-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.33 |
| Formel vægt | 273.1477 |