Få mere at vide
1-(4-Aminobutyl)guanidine sulfate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Aminobutyl)guanidine sulfate |
| CAS | 2482-00-0 |
| Molekylær formel | C5H16N4O4S |
| MDL nummer | MFCD00013109 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | NC(NCCCCN)=N.O=S(O)(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.27 |
| Procent renhed | 98% |