Få mere at vide
1-((4-Aminobenzenemethane)sulfonyl)pyrrolidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Pyrrolidin-1-ylsulfonylmethyl)aniline |
| CAS | 334981-10-1 |
| Molekylær formel | C11 H16 N2 O2 S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Benzenamine, 4-[(1-pyrrolidinylsulfonyl)methyl]-, Pyrrolidine, 1-[[(4-aminophenyl)methyl]sulfonyl]- (9CI), 4-[(1-Pyrrolidinylsulfonyl)methyl]benzenamine, 1-((4-Aminobenzenemethane)sulfonyl)pyrrolidine, 4-(Pyrrolidin-1-ylsulfonylmethyl)aniline |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O2S/c12-11-5-3-10(4-6-11)9-16(14,15)13-7-1-2-8-13/h3-6H,1-2,7-9,12H2 |
| SMIL | Nc1ccc(CS(=O)(=O)N2CCCC2)cc1 |
| IUPAC navn | 4-(pyrrolidin-1-ylsulfonylmethyl)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.32 |
| Formel vægt | 240.0932 |