missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-((4-Aminobenzenemethane)sulfonyl)pyrrolidine, TRC

Artikelnummer. 30311048
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30311048 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30311048 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA59146550G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(Pyrrolidin-1-ylsulfonylmethyl)aniline
CAS 334981-10-1
Molekylær formel C11 H16 N2 O2 S
Mængde 50 g
Synonym Benzenamine, 4-[(1-pyrrolidinylsulfonyl)methyl]-, Pyrrolidine, 1-[[(4-aminophenyl)methyl]sulfonyl]- (9CI), 4-[(1-Pyrrolidinylsulfonyl)methyl]benzenamine, 1-((4-Aminobenzenemethane)sulfonyl)pyrrolidine, 4-(Pyrrolidin-1-ylsulfonylmethyl)aniline
InChI formel InChI=1S/C11H16N2O2S/c12-11-5-3-10(4-6-11)9-16(14,15)13-7-1-2-8-13/h3-6H,1-2,7-9,12H2
SMIL Nc1ccc(CS(=O)(=O)N2CCCC2)cc1
IUPAC navn 4-(pyrrolidin-1-ylsulfonylmethyl)aniline
Molekylvægt (g/mol) 240.32
Formel vægt 240.0932
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.