Få mere at vide
1-[4-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanon, TRC
Artikelnummer. 30311894
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30311894 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30311894 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60357550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[4-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
CAS 97760-76-4
Molekylær formel C9H7ClF3NO
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H7ClF3NO/c1-4(15)5-2-6(9(11,12)13)8(14)7(10)3-5/h2-3H,14H2,1H3
SMIL CC(=O)c1cc(Cl)c(N)c(c1)C(F)(F)F
IUPAC navn 1-[4-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanon
Molekylvægt (g/mol) 237.61
Formel vægt 237.0168