Få mere at vide
1-[4-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[4-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone |
| CAS | 97760-76-4 |
| Molekylær formel | C9H7ClF3NO |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7ClF3NO/c1-4(15)5-2-6(9(11,12)13)8(14)7(10)3-5/h2-3H,14H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)c1cc(Cl)c(N)c(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 1-[4-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.61 |
| Formel vægt | 237.0168 |