Få mere at vide
1-[4-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-bromo-ethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[4-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-bromo-ethanone |
| CAS | 97760-87-7 |
| Molekylær formel | C9H6BrClF3NO |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6BrClF3NO/c10-3-7(16)4-1-5(9(12,13)14)8(15)6(11)2-4/h1-2H,3,15H2 |
| SMIL | Nc1c(Cl)cc(cc1C(F)(F)F)C(=O)CBr |
| IUPAC navn | 1-[4-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-bromoethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.5 |
| Formel vægt | 314.9273 |