Få mere at vide
1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-ethanon, TRC
Artikelnummer. 30318098
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30318098 1 g
1 options
Artikelnummer. 30318098 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6046901G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Amino-3,5-dichloro-phenyl)-2-ethanone
CAS 37148-48-4
Molekylær formel C8H7Cl2NO
Mængde 1 g
Synonym Clenbuterol Ep Impurity C
InChI formel InChI=1S/C8H7Cl2NO/c1-4(12)5-2-6(9)8(11)7(10)3-5/h2-3H,11H2,1H3
SMIL CC(=O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
IUPAC navn 1-(4-amino-3,5-dichlorophenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 204.05
Formel vægt 202.9905