Få mere at vide
1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-bromoethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Amino-3,5-dichloro-phenyl)-2-bromo-ethanone |
| CAS | 37148-47-3 |
| Molekylær formel | C8H6BrCl2NO |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Clenbuterol EP Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6BrCl2NO/c9-3-7(13)4-1-5(10)8(12)6(11)2-4/h1-2H,3,12H2 |
| SMIL | Nc1c(Cl)cc(cc1Cl)C(=O)CBr |
| IUPAC navn | 1-(4-amino-3,5-dichlorophenyl)-2-bromoethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.95 |