Få mere at vide
1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethanone Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30050822
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050822 25 mg
18091180 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050822 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1299.070025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethanone Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethanone Hydrochloride
CAS 37148-49-5
Analyt- eller komponentnavne 1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethanone Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H16 Cl2 N2 O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ethanone, 1-(4-amino-3,5-dichlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (9CI), Clenbuterol Hydrochloride Imp B (EP), Clenbuterol Imp B (EP), Clenbuterol USP Related Compound B, Clenbuterol USP RC B, Clenbuterol Related Compound B as Hydrochloride, Clenbuterol Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Clenbuterol Impurity B as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H16Cl2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,16H,6,15H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.CC(C)(C)NCC(=O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
IUPAC navn 1-(4-amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(tert-butylamino)ethanone;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 311.64
Mængde 25 mg
Formel vægt 310.0406 g/mol