Få mere at vide
1-(4-acetylpiperidino)ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10331473
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10331473 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10321473 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10230135 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10331473 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD11879DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 162368-01-6
Molekylær formel C9H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 169.22
MDL nummer MFCD00106774
InChI nøgle VFZXZEJGLKOTBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-acetylpiperidino ethan-1-one, 1-1-acetylpiperidin-4-yl ethanone, 1,4-diacetylpiperidine, 1-4-acetylpiperidin-1-yl ethan-1-one, 1,1'-piperidine-1,4-diyl diethanone, 1-1-acetyl-piperidin-4-yl-ethanone, piperidine, 1,4-diacetyl-9ci, 1-4-acetylpiperidin-1-yl ethanone, ethanone,1-1-acetyl-4-piperidinyl, piperidine, 1,4-diacetyl
PubChem CID 2777250
IUPAC navn 1-(1-acetylpiperidin-4-yl)ethanon
SMIL CC(=O)C1CCN(CC1)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Acetylpiperidino)ethan-1-one
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 169.22
Procent renhed 97%