Få mere at vide
1-(4-Acetylphenyl)-2-methyl-1-propanon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Isobutyrylacetophenone |
| CAS | 103931-20-0 |
| Molekylær formel | C12 H14 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-Isobutyrylacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O2/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13/h4-8H,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)C(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C |
| IUPAC navn | 1-(4-acetylphenyl)-2-methylpropan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.24 |
| Formel vægt | 190.0994 |