Få mere at vide
1-(4-Acetylphenyl)-2-methyl-1-propanon, TRC
Artikelnummer. 30326863
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30326863 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30326863 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA18740050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isobutyrylacetophenone
CAS 103931-20-0
Molekylær formel C12 H14 O2
Mængde 50 mg
Synonym 4-Isobutyrylacetophenone
InChI formel InChI=1S/C12H14O2/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13/h4-8H,1-3H3
SMIL CC(C)C(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC navn 1-(4-acetylphenyl)-2-methylpropan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 190.24
Formel vægt 190.0994