missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-[4-[(Acetyloxy)methyl]phenyl]-1-propanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[4-[(Acetyloxy)methyl]phenyl]-1-propanone |
| CAS | 352233-13-7 |
| Molekylær formel | C12H14O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4-Propionylbenzyl Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O3/c1-3-12(14)11-6-4-10(5-7-11)8-15-9(2)13/h4-7H,3,8H2,1-2H3 |
| SMIL | CCC(=O)c1ccc(COC(=O)C)cc1 |
| IUPAC navn | (4-propanoylphenyl)methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.24 |
| Formel vægt | 206.0943 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?