missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-[4-[(Acetyloxy)methyl]phenyl]-1-propanone, TRC

Artikelnummer. 30322898
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30322898 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30322898 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1880855MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-[4-[(Acetyloxy)methyl]phenyl]-1-propanone
CAS 352233-13-7
Molekylær formel C12H14O3
Mængde 5 mg
Synonym 4-Propionylbenzyl Acetate
InChI formel InChI=1S/C12H14O3/c1-3-12(14)11-6-4-10(5-7-11)8-15-9(2)13/h4-7H,3,8H2,1-2H3
SMIL CCC(=O)c1ccc(COC(=O)C)cc1
IUPAC navn (4-propanoylphenyl)methyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 206.24
Formel vægt 206.0943
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.