Få mere at vide
1,4,8,11-tetramethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466065
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15466065 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15466065 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030854.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 41203-22-9 | C14H36N4 | 260.47 g/mol
1,4,8,11-Tetramethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecan anvendes som et makrocyklisk chelateringsmiddel i koordinationskemi. Det bruges også som en ligand, der binder stærkt til en lang række metalioner og som kroneethere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4,8,11-Tetramethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
CAS 41203-22-9
Smeltepunkt 34°C to 36°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Molekylær formel C14H36N4
MDL nummer MFCD00005106
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroscopic
Synonym 1,4,8,11-tetramethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, tetramethylcyclam, 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, 1,4,8,11-tetramethyl, acmc-1ankx, 1,4,8,11-tetramethylcyclam, 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane,1,4,8,11-tetramethyl, 1,4,8,11-tetramethyl-1,4,8, 11-tetraazacyclotetradecane, 1r,4s,8r,11s-1,4,8,11-tetramethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, 1alpha,4beta,8beta,11alpha-tetramethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
Opløselighedsinformation Soluble in water.
InChI nøgle HRFJEOWVAGSJNW-UHFFFAOYNA-R
SMIL C[NH+]1CCC[NH+](C)CC[NH+](C)CCC[NH+](C)CC1
IUPAC navn 1,4,8,11-tetramethyl-1,4,8,11-tetrazacyclotetradecan
Molekylvægt (g/mol) 260.47
PubChem CID 123502
Formel vægt 256.43
Fysisk form Krystallinsk