Få mere at vide
1,4,8,11-Tetraazatricyclo[9.3.1.1(4,8)]hexadecane
Artikelnummer. 15467605
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15467605 250 mg 250mg
15493517 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467605 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26674.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 75920-10-4 | C12H24N4 | 224.352 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75920-10-4
Molekylær formel C12H24N4
Molekylvægt (g/mol) 224.352
MDL nummer MFCD09953472
InChI nøgle ZJCWEHQOOSNWTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4,8,11-tetraazatricyclo 9.3.1.1 4,8 hexadecane, 1,4,8,11-tetraazatricyclo 9.3.1.14,8 hexadecane, 1,4,8,11-tetraazatricyclo 9.3.1.1?,? hexadecane, formaldehyde-cyclam, acmc-20ap3h, cyclam formaldehyde derivative, 1,4,8,11-tetraazatricyclohexadecane, 1,4,8,11-tetraazatricyclo 9.3.1.1∼4,8∼ hexadecane
PubChem CID 337907
SMIL C1CN2CCN3CCCN(C3)CCN(C1)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4,8,11-Tetraazatricyclo[9.3.1.1(4,8)]hexadecane
Smeltepunkt 83 °C til 85 °C
Mængde 250 mg
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 224.35