Få mere at vide
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H24N4/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12-4-1/h11-14H,1-10H2 |
| Formel vægt | 200.2001 |