Få mere at vide
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane, 98%
Artikelnummer. p-3758776 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 10125210
Brand: Thermo Scientific Acros 269330010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 295-37-4 | C10H24N4 | 200.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chelation/komplekseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 295-37-4
Molekylær formel C10H24N4
Molekylvægt (g/mol) 200.33
MDL nummer MFCD00005105
InChI nøgle MDAXKAUIABOHTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, cyclam, 14 anen4, 1,4,8,11-tetraazacyclo-tetradecane, 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane cyclam, ips2, acmc-209h9n, 5-26-11-00027 beilstein handbook reference, 1,8,11-tetraazacyclotetradecane, 1,4,8,11tetraaza-cyclotetradecane
PubChem CID 64964
ChEBI CHEBI:37401
IUPAC navn 1,4,8,11-tetrazacyclotetradecan
SMIL C1CNCCNCCCNCCNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 185.0°C to 188.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 26,1647
Fieser 17,89
Opløselighedsinformation Solubility in water: 5g/100mL (20°C).
Formel vægt 200.33
Procent renhed 98%
Fysisk form Fluffy Needle-like Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.