Få mere at vide
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane, 98+%
Artikelnummer. 11464513
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464513 25 g 25g
11444513 1 g 1g
11454513 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464513 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11516.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 295-37-4 | C10H24N4 | 200.33 g/mol
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecan anvendes til syntese af molekyler med elektroaktive hulrum. Den fungerer som en nitrogen-kroneetheranalog og som en antioxidant i gummi. Det bruges også til fremstilling af plerixafor-derivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecan anvendes til syntese af molekyler med elektroaktive hulrum. Den fungerer som en nitrogen-kroneetheranalog og som en antioxidant i gummi. Det bruges også til fremstilling af plerixafor-derivater.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 295-37-4
Molekylær formel C10H24N4
Molekylvægt (g/mol) 200.33
MDL nummer MFCD00005105
InChI nøgle MDAXKAUIABOHTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, cyclam, 14 anen4, 1,4,8,11-tetraazacyclo-tetradecane, 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane cyclam, ips2, acmc-209h9n, 5-26-11-00027 beilstein handbook reference, 1,8,11-tetraazacyclotetradecane, 1,4,8,11tetraaza-cyclotetradecane
PubChem CID 64964
ChEBI CHEBI:37401
IUPAC navn 1,4,8,11-tetrazacyclotetradecan
SMIL C1CNCCNCCCNCCNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane
Smeltepunkt 184°C to 188°C
Mængde 25 g
Beilstein 111811
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 200.33
Procent renhed ≥98%