Få mere at vide
1,4,7-Trioxacyclohexadecane-8,16-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4,7-Trioxacyclohexadecane-8,16-dione |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22O5/c14-12-6-4-2-1-3-5-7-13(15)18-11-9-16-8-10-17-12/h1-11H2 |
| Formel vægt | 258.1467 |