Få mere at vide
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclonan, TRC
Artikelnummer. 30451199
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30451199 1 g
1 options
Artikelnummer. 30451199 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7981931G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane
CAS 96556-05-7
Molekylær formel C9H21N3
Mængde 1 g
Synonym Octahydro-1,4,7-trimethyl-1H-1,4,7-triazonine, 1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazonane, N,N',N''-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane, TMTAN
InChI formel InChI=1S/C9H21N3/c1-10-4-6-11(2)8-9-12(3)7-5-10/h4-9H2,1-3H3
SMIL CN1CCN(C)CCN(C)CC1
IUPAC navn 1,4,7-trimethyl-1,4,7-triazonan
Molekylvægt (g/mol) 171.28
Formel vægt 171.1735