Få mere at vide
1,4,7-Triazonane, TRC
Artikelnummer. 30457358
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30457358 50 mg
30455573 100 mg
30448941 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457358 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79527350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4730-54-5
Molekylær formel C6H15N3
Molekylvægt (g/mol) 129.2
IUPAC navn 1,4,7-triazonan
SMIL C1CNCCNCCN1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,4,7-Triazonane
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H15N3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7-1/h7-9H,1-6H2
Formel vægt 129.1266