Få mere at vide
1,4,7-Triazacyclononantrihydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 10763141 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10763141 500 mg Glasflaske 500mg
10197843 2.5 g Glasflaske 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10763141 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 294315000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 58966-93-1 | C6H18N3 | 132,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chelation/komplekseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58966-93-1
Molekylær formel C6H18N3
Molekylvægt (g/mol) 132.23
MDL nummer MFCD00074887
InChI nøgle ITWBWJFEJCHKSN-UHFFFAOYSA-Q
Synonym 1,4,7-triazonane trihydrochloride, 1,4,7-triazacyclononane trihydrochloride, 1,4,7-triazacyclononane tri hydrochloride, octahydro-1h-1,4,7-triazonine trihydrochloride, 1h-1,4,7-triazonine, octahydro-, trihydrochloride, pubchem21332, 1,4,7-triazacyclononanetrihydrochloride, acmc-1au73, c6h15n3.3hcl, ksc911s7j
PubChem CID 2724990
SMIL C1C[NH2+]CC[NH2+]CC[NH2+]1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4, 7-Triazacyclononane trihydrochloride
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 285,0 °C til 290,0 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 500 mg
IUPAC navn 1,4,7-triazonan-1,4,7-triium
Formel vægt 238.59
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4,7-Triazacyclononane trihydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.