Få mere at vide
1,4,7,10-Tetrakis(aminocarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
Artikelnummer. 15407625
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15407625 250 mg 250mg
11366889 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15407625 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26792.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 157599-02-5 | C16H32N8O4 | 400.48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 157599-02-5
Molekylær formel C16H32N8O4
Molekylvægt (g/mol) 400.48
MDL nummer MFCD09263318
InChI nøgle FQIHLPGWBOBPSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2',2,2'-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetrayl tetraacetamide, dotam, 1,4,7,10-tetrakis aminocarbonylmethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 2-4,7,10-tris carbamoylmethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl acetamide, acmc-209dgc, cyclen-n,n',n',n-tetraacetamide, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane 1,4,7,10-tetraacetamide, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetamide, 1,4,7,10-tetrakis carbamoylmethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
PubChem CID 11560395
IUPAC navn 2-[4,7,10-tris(2-amino-2-oxoethyl)-1,4,7,10-tetrazacyclododec-1-yl]acetamid
SMIL NC(=O)CN1CCN(CC(N)=O)CCN(CC(N)=O)CCN(CC(N)=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4,7,10-Tetrakis(aminocarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
Mængde 250 mg
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 400.48