Få mere at vide
1,4,7,10-Tetraazacyclotridecan, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Beskrivelse
1,4,7,10-Tetraazacyclotridecan bruges til at finde bindingskonstanterne og til byggestenselementer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,4,7,10-Tetraazacyclotridecan bruges
til at finde bindingskonstanter og til byggestenselementer.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
til at finde bindingskonstanter og til byggestenselementer.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4,7,10-Tetraazacyclotridecane |
| Mængde | 250 mg |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 186.3 |