Få mere at vide
1,4,7,10-Tetraazacyclotridecan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372589
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 11372589
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26671.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 295-14-7 | C9H22N4 | 186.303 g/mol
1,4,7,10-Tetraazacyclotridecan bruges til at finde bindingskonstanterne og til byggestenselementer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,4,7,10-Tetraazacyclotridecan bruges
til at finde bindingskonstanter og til byggestenselementer.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 295-14-7
Molekylær formel C9H22N4
Molekylvægt (g/mol) 186.303
MDL nummer MFCD06410986
InChI nøgle LADZJJOUGVGJHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4,7,10-tetraazacyclotridecane, homocyclen, acmc-20ap3n, 13 anen4
PubChem CID 11478723
IUPAC navn 1,4,7,10-tetrazacyclotridecan
SMIL C1CNCCNCCNCCNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4,7,10-Tetraazacyclotridecane
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 186.3