missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl)urea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl)urea |
| CAS | 16439-79-5 |
| Molekylær formel | C4 H7 N7 O |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7N7O/c5-1-8-2(6)10-4(9-1)11-3(7)12/h(H7,5,6,7,8,9,10,11,12) |
| SMIL | NC(=O)Nc1nc(N)nc(N)n1 |
| IUPAC navn | (4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl)urea |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.145 |
| Formel vægt | 169.071 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?